重要文件
COMH0C9556C6
Combi-Blocks, Inc.
6-Nitro-1-propylquinolin-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.24
MDL號碼:
Iupac Name
6-nitro-1-propylquinolin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C12H12N2O3/c1-2-6-13-7-5-12(15)10-8-9(14(16)17)3-4-11(10)13/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
InChI 密鑰
GJMADRVHUQVJTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4574
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4574
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)