重要文件
COMH04236C09
Combi-Blocks, Inc.
1-Isocyanato-3-methylbutane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
113.16
MDL號碼:
Iupac Name
1-isocyanato-3-methylbutane
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4-7-5-8/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
UQNAQAROTUILLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8802
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8802
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)