重要文件
COM964462888
Combi-Blocks, Inc.
2-(Trimethylsilyl)ethoxylmethylboronic acid pinacol ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.24
MDL號碼:
Iupac Name
trimethyl(2-((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methoxy)ethyl)silane
Inchi Code
1S/C12H27BO3Si/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)10-14-8-9-17(5,6)7/h8-10H2,1-7H3
InChI 密鑰
KPNQQRNPZLDLQN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1433
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1433
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)