重要文件
COM945512112
Combi-Blocks, Inc.
N-(3-Bromophenyl)aminosulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
251.1
MDL號碼:
Iupac Name
N-(3-bromophenyl)sulfamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-12(8,10)11/h1-4,9H,(H2,8,10,11)
InChI 密鑰
FMEDIKFZXOFJRT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6240
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-6240
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)