重要文件
COM517297873
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)phenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
247.09
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromo-2-(2-methoxyethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-12-5-6-13-9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4,11H,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
GHLBLUXGHUMCJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4237
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4237
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)