重要文件
COM490020580
Combi-Blocks, Inc.
2,2,2-trifluoro-N-(4-fluorophenyl)Ethanimidoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
225.57
MDL號碼:
Iupac Name
(E)-2,2,2-trifluoro-N-(4-fluorophenyl)acetimidoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H4ClF4N/c9-7(8(11,12)13)14-6-3-1-5(10)2-4-6/h1-4H/b14-7+
InChI 密鑰
RQMRLWLPPFJICW-VGOFMYFVSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4158
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4158