重要文件
COM448668999
Combi-Blocks, Inc.
3-Iodoquinolin-6-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
270.07
MDL號碼:
Iupac Name
3-iodoquinolin-6-amine
Inchi Code
1S/C9H7IN2/c10-7-3-6-4-8(11)1-2-9(6)12-5-7/h1-5H,11H2
InChI 密鑰
CZDACOUVNQXGFF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1559
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1559
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)