重要文件
COM448668625
Combi-Blocks, Inc.
2-(3-Methoxypropoxy)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.23
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-13-7-4-8-14-11-6-3-2-5-10(11)9-12/h2-3,5-6,9H,4,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
PNJHBPLCUDFAQV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4199
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4199
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)