跳轉至內容
Merck
全部照片(1)

重要文件

COM448620083

Combi-Blocks, Inc.

2-(Cyclopentyloxy)benzotrifluoride

登入查看組織和合約定價


About This Item

CAS號碼:
分子量::
230.23
MDL號碼:

Iupac Name

1-(cyclopentyloxy)-2-(trifluoromethyl)benzene

Inchi Code

1S/C12H13F3O/c13-12(14,15)10-7-3-4-8-11(10)16-9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6H2

InChI 密鑰

WAWHKNAJAPOELT-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

CN

Product Link

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3672

MSDS

https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-3672


從最近期的版本中選擇一個:

分析證明 (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如果您需要協助,請聯絡 客戶支援

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務