重要文件
COM448617187
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Acetylphenyl)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
240.26
MDL號碼:
Iupac Name
2'-acetyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H12O3/c1-10(16)13-7-2-3-8-14(13)11-5-4-6-12(9-11)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI 密鑰
PFBSKLBJUOTUOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4869
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-4869
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)