重要文件
CH6H8C2C4558
Chem Impex International, Inc.
N-(1-Ethoxyethylidene)2-aminooxyacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.23
MDL號碼:
mp
53 - 62 C
Iupac Name
ethyl (1E)-N-{2-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-2-oxoethoxy}ethanimidoate
Inchi Code
1S/C10H14N2O6/c1-3-16-7(2)11-17-6-10(15)18-12-8(13)4-5-9(12)14/h11H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
HRYOEIJLHHSZRI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 2-8 C
Purity
98%
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White crystalline powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/-i-n-i-1-ethoxyethylidene-2-aminooxyacetic-acid-i-n-i-hydroxysuccinimide-ester/23123?cid=1
Melting Point
53 - 62 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/-i-n-i-1-ethoxyethylidene-2-aminooxyacetic-acid-i-n-i-hydroxysuccinimide-ester/23123?cid=1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)