重要文件
C12H95E92550
Chemcia Scientific, LLC
(2-Chloro-6-trifluoromethyl-pyridin-3-yl)-dimethyl-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
分子量::
224.61
Iupac Name
2-chloro-N,N-dimethyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClF3N2/c1-14(2)5-3-4-6(8(10,11)12)13-7(5)9/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
SWEDEAJBJBZUBJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=17092
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=17092
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)