重要文件
C12H774CD834
Chemcia Scientific, LLC
7-Bromo-8-methyl-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
243.06
Iupac Name
7-bromo-8-methyl-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazin-2(3H)-one
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O2/c1-4-5(9)2-10-8-7(4)11-6(12)3-13-8/h2H,3H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
BCKOEEPFDDVUPO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13967
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=13967
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)