重要文件
C12H316CEFB8
Chemcia Scientific, LLC
8-Fluoro-quinazoline-2,4-diamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
178.17
MDL號碼:
Iupac Name
8-fluoro-2,4-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C8H7FN4/c9-5-3-1-2-4-6(5)12-8(11)13-7(4)10/h1-3H,(H4,10,11,12,13)
InChI 密鑰
OMZWXLZTWRYIJS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5802
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5802
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)