重要文件
C12H316CE318
Chemcia Scientific, LLC
5-(2-Bromo-acetyl)-thiophene-2-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
230.08
MDL號碼:
Iupac Name
5-(bromoacetyl)-2-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNOS/c8-3-6(10)7-2-1-5(4-9)11-7/h1-2H,3H2
InChI 密鑰
LUKVPYYHLIYJSW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
0-5C
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=286
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=286
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)