重要文件
CH4424852010
ChemBridge Corporation
2-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
298.81
MDL號碼:
Iupac Name
2-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H22N2O2.ClH/c1-16-8-10-17(11-9-16)7-4-12-19-15-6-3-2-5-14(15)13-18;/h2-3,5-6,13H,4,7-12H2,1H3;1H
InChI 密鑰
RMMUZNXPMAZERT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7741952
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7741952_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)