重要文件
CH4424846826
ChemBridge Corporation
N-(4-bromobenzyl)ethanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
250.57
MDL號碼:
Iupac Name
N-(4-bromobenzyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12BrN.ClH/c1-2-11-7-8-3-5-9(10)6-4-8;/h3-6,11H,2,7H2,1H3;1H
InChI 密鑰
RAPFUNTUZNBTMP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028726
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028726_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)