重要文件
CH4424845952
ChemBridge Corporation
3-methylbutanimidamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
136.62
MDL號碼:
Iupac Name
3-methylbutanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2.ClH/c1-4(2)3-5(6)7;/h3-4H,6-7H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
JBEXIIVIAYCYBX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-20C
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012906
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012906_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)