重要文件
CH4182076340
ChemBridge Corporation
5-amino-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.24
MDL號碼:
Iupac Name
5-amino-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c12-8-9-7-10(13)1-2-11(9)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6,13H2
InChI 密鑰
WJUOUHSBDDDFDL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027448
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027448_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)