重要文件
CH4182075629
ChemBridge Corporation
2-[(3-methoxyphenyl)amino]butanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.24
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3-methoxyanilino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-3-10(11(13)14)12-8-5-4-6-9(7-8)15-2/h4-7,10,12H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
NSMXPZXYOOPULG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024730
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024730_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)