重要文件
CH4102153111
ChemBridge Corporation
benzyl 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
248.31
MDL號碼:
Iupac Name
benzyl 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c1-8-10(17-12(13)14-8)11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3,(H2,13,14)
InChI 密鑰
HLWCDBMPOBLJIX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9018996
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9018996_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)