重要文件
CH4102153074
ChemBridge Corporation
5-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-2-furoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
224.26
MDL號碼:
Iupac Name
5-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-12-4-6-13(7-5-12)8-9-2-3-10(16-9)11(14)15/h2-3H,4-8H2,1H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
LGBIOVXCMFIYMZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7993944
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7993944_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)