重要文件
CH4005857549
ChemBridge Corporation
5-cyclopentyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
169.25
MDL號碼:
Iupac Name
5-cyclopentyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H11N3S/c8-7-10-9-6(11-7)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H2,8,10)
InChI 密鑰
MGSBORAJOCQFOK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5651299
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5651299_sds.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)