重要文件
ATCH99D3B045
Atlantic Research Chemicals Ltd
Cyanomethyl ethanethioate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
115.16
MDL號碼:
Iupac Name
O-(cyanomethyl) ethanethioate
Inchi Code
1S/C4H5NOS/c1-4(7)6-3-2-5/h3H2,1H3
InChI 密鑰
XWBVJARWDHXWKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS101144
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS101144
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)