重要文件
ATC413216364
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(2-Fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
189.23
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H12FN/c13-11-6-2-1-5-10(11)12(9-14)7-3-4-8-12/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI 密鑰
KFRPRFWZCDHYKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS099185
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS099185
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)