重要文件
ATEH99BCA1F7
AstaTech, Inc.
POTASSIUM (3-OXABICYCLO[4.1.0]HEPTAN-1-YL)TRIFLUOROBORATE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
204.04
MDL號碼:
Iupac Name
potassium (3-oxabicyclo[4.1.0]heptan-1-yl)trifluoroborate
Inchi Code
1S/C6H9BF3O.K/c8-7(9,10)6-3-5(6)1-2-11-4-6;/h5H,1-4H2;/q-1;+1
InChI 密鑰
MRLRTEZGWJXAAO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=250545
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT34589
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)