重要文件
ATEH996C54E4
AstaTech, Inc.
N-METHOXY-N-METHYL-4-NITROBENZAMIDE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
210.19
MDL號碼:
Iupac Name
N-methoxy-N-methyl-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c1-10(15-2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)11(13)14/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
PBWDDHAYEOGPMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=158746
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C78283
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)