重要文件
APOH98738256
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4,6-dimethylaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.17
MDL號碼:
Iupac Name
2-fluoro-4,6-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
WUZMZSMQPYVTQK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-46-dimethylaniline
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-46-dimethylaniline
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)