重要文件
APOH316CDED1
Apollo Scientific Ltd
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.44
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrClF/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
InChI 密鑰
GBESIUPWXGQOFP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)