重要文件
APOH10B58FFD
Apollo Scientific Ltd
2-Bromonaphthalen-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.07
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-1-naphthol
Inchi Code
1S/C10H7BrO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,12H
InChI 密鑰
LOHOSHDZQVKDPS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromonaphthalen-1-ol
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-bromonaphthalen-1-ol
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)