重要文件
APOH0D1FFFB9
Apollo Scientific Ltd
(3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
245.06
MDL號碼:
Iupac Name
(3-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClF2N2O.ClH/c8-6-4(3-11)12-2-1-5(6)13-7(9)10;/h1-2,7H,3,11H2;1H
InChI 密鑰
CDXXXSXPODAWHB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-difluoromethoxypyridin-2-ylmethanamine-hydrochloride
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-4-difluoromethoxypyridin-2-ylmethanamine-hydrochloride
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)