重要文件
APOH03CD8F72
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-3-methylpyrazin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.03
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c1-3-5(7)8-2-4(6)9-3/h2H,1H3,(H2,7,8)
InChI 密鑰
VZZCBPAGRWGQDG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-3-methylpyrazin-2-amine
象形圖
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-3-methylpyrazin-2-amine
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)