重要文件
APO456798394
Apollo Scientific Ltd
5-Amino-2-fluorophenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
127.12
MDL號碼:
bp
156-158
Iupac Name
5-amino-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2
InChI 密鑰
XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-2-fluorophenol
Synonym
4-Fluoro-3-hydroxyaniline
Boiling point
156-158
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-amino-2-fluorophenol
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)