重要文件
APO456795463
Apollo Scientific Ltd
3,4,5-Trifluoro-DL-phenylalanine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
219.16
MDL號碼:
Iupac Name
3,4,5-trifluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)12)3-7(13)9(14)15/h1-2,7H,3,13H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
SFKCVRLOYOHGFK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/345-trifluoro-dl-phenylalanine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/345-trifluoro-dl-phenylalanine
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)