重要文件
APO455836640
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
276.06
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5BrF3N/c11-7-5-9(10(12,13)14)15-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChI 密鑰
JRTGGNDDSKKPQE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-trifluoromethylquinoline
Synonym
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1-azanaphthalene
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-2-trifluoromethylquinoline
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)