重要文件
APO455836189
Apollo Scientific Ltd
2,4-Difluoro-6-iodoaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
255.01
MDL號碼:
Iupac Name
2,4-difluoro-6-iodoaniline
Inchi Code
1S/C6H4F2IN/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChI 密鑰
IPXQDOGSRPHRAL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-6-iodoaniline
Synonym
2-Amino-3,5-difluoroiodobenzene
象形圖
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-difluoro-6-iodoaniline
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)