重要文件
APO455833579
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-methoxyisonicotinate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
167.16
MDL號碼:
bp
33-35
Iupac Name
methyl 2-methoxyisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-11-7-5-6(3-4-9-7)8(10)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
KVFSHVOCUQNUNV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-methoxyisonicotinate
Boiling point
33-35
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-methoxyisonicotinate
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)