重要文件
APO455831013
Apollo Scientific Ltd
3-Iodobenzene-1,2-diamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
234.04
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
bp
49-51
Iupac Name
3-iodo-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,8-9H2
InChI 密鑰
ZPGYMGXNLJHVHS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 2-8C
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodobenzene-12-diamine
Flash Point
144/5mm
Boiling point
49-51
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-iodobenzene-12-diamine
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)