重要文件
APO455828831
Apollo Scientific Ltd
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
192.6
MDL號碼:
bp
119
Iupac Name
6-quinoxalinecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O/c10-9(13)6-1-2-7-8(5-6)12-4-3-11-7/h1-5H
InChI 密鑰
UTEQROVYZDJSOO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/quinoxaline-6-carbonyl-chloride
Boiling point
119
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/quinoxaline-6-carbonyl-chloride
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)