重要文件
APO455827695
Apollo Scientific Ltd
Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
204.02
MDL號碼:
bp
95-97
Iupac Name
methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2/c1-10-6(9)5-2-4(7)3-8-5/h2-3,8H,1H3
InChI 密鑰
ZXFCRVGOHJHZNF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylate
Boiling point
95-97
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-4-bromo-1h-pyrrole-2-carboxylate
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)