重要文件
APO428498132
Apollo Scientific Ltd
3,4,5-Trifluorobenzamidoxime
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190.12
MDL號碼:
Iupac Name
3,4,5-trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O/c8-4-1-3(7(11)12-13)2-5(9)6(4)10/h1-2,7H,11H2
InChI 密鑰
SWZODDJYQFFNGK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/345-trifluorobenzamidoxime
象形圖
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/345-trifluorobenzamidoxime
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)