重要文件
APO428497956
Apollo Scientific Ltd
2,3-Dichloro-6-fluorophenylacetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.03
MDL號碼:
Iupac Name
(2,3-dichloro-6-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO2/c9-5-1-2-6(11)4(8(5)10)3-7(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
SQADAIPGCGGTQM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-fluorophenylacetic-acid
象形圖
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-dichloro-6-fluorophenylacetic-acid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)