重要文件
APO423214035
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
312.93
MDL號碼:
Iupac Name
(4-bromo-3-iodophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrIO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI 密鑰
ZHSQRSVNSXTTJH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-alcohol
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-alcohol
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)