重要文件
APO414284462
Apollo Scientific Ltd
1-Methylazetidin-3-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
87.12
MDL號碼:
Iupac Name
1-methyl-3-azetidinol
Inchi Code
1S/C4H9NO/c1-5-2-4(6)3-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
IJVQAJHYYRVZNE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Purity
96%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-methylazetidin-3-ol
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-methylazetidin-3-ol
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)