重要文件
APO414282358
Apollo Scientific Ltd
3-(2,3-Difluorophenyl)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
186.16
MDL號碼:
Iupac Name
3-(2,3-difluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-2-6(9(7)11)4-5-8(12)13/h1-3H,4-5H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
YFYNHFVWTBQDGK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-23-difluorophenylpropanoic-acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-23-difluorophenylpropanoic-acid
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)