重要文件
AOBH9910570C
AOBChem
(4-bromo-2-methoxyphenyl)(morpholino)methanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
300.15
MDL號碼:
Iupac Name
4-(4-bromo-2-methoxybenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C12H14BrNO3/c1-16-11-8-9(13)2-3-10(11)12(15)14-4-6-17-7-5-14/h2-3,8H,4-7H2,1H3
InChI 密鑰
WYULHNKYMRZEOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-methoxyphenyl-morpholino-methanone-84405.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)