重要文件
AOBH990FE58C
AOBChem
3-Chloro-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
174.56
MDL號碼:
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-2-6(11)4(3-10)7(5)9/h1-3,11H
InChI 密鑰
ZHXVWZNPHKBMRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde-18595.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18595.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)