重要文件
AOBH97EBA623
AOBChem
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190
MDL號碼:
Iupac Name
2,3-dichloro-6-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2Cl2FN/c8-5-1-2-6(10)4(3-11)7(5)9/h1-2H
InChI 密鑰
PISOOQLALMAJRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dichloro-6-fluorobenzonitrile.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37580.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)