重要文件
AOBH961DC361
AOBChem
2-Bromo-4-cyclobutylphenol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
227.1
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-4-cyclobutylphenol
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-6-8(4-5-10(9)12)7-2-1-3-7/h4-7,12H,1-3H2
InChI 密鑰
NUDWCSQFMMTGCS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-cyclobutylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49495.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)