重要文件
AOBH7BADE662
AOBChem
2,3-Difluoro-4-isopropoxybenzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
216.18
MDL號碼:
Iupac Name
2,3-difluoro-4-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-5(2)15-7-4-3-6(10(13)14)8(11)9(7)12/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
PYXFKOLALLNKQY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-isopropoxybenzoic-acid.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37483.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)